missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Canine MCP 2 Protein

A cDNA sequence encoding the MCP 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10782-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15925158

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

448792
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Canine
Untagged
MCP-2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
MCP 2 Protein
Research Use Only
CCL8
Recombinant Protein
E. coli
QPDSVSIPIT CCFSMVKRKI PMQKLESYMR ITNSQCPQEA VIFKTKASRE ICADPKQKWV QDYMNHLDQK SQAQKP
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales