Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL6 Protein
A cDNA sequence encoding the IL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 403985
Nombre IL6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IL6
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12427-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15920389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12427-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15930389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12427-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
403985
Research Use Only
IL6
Canine
His
IL6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
FPTPGPLAGD SKDDATSNSL PLTSANKVEE LIKYILGKIS ALRKEMCDKF NKCEDSKEAL AENNLHLPKL EGKDGCFQSG FNQETCLTRI TTGLVEFQLH LNILQNNYEG DKENVKSVHM STKILVQMLK SKVKNQDEVT TPDPTTDASL QAILQSQDEC VKHTTIHLIL RSLEDFLQFS LRAVRIMLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.