Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL 3 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 481497 |
---|---|
Nombre | IL 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904948
|
enQuireBio™
QP10713-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984938
|
enQuireBio™
QP10713-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994938
|
enQuireBio™
QP10713-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
481497 | |
Research Use Only | |
IL3 | |
Canine | |
Untagged | |
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution in water containing 1X PBS pH 7.4. |
IL 3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RPFSTDLPKQ YFTMINEIME MLNKSPSPSE EPLDSNEKET LLEDTLLRPN LDVFLNASSK FHKNGLLIWN NLKEFLPLLP TPTPRGEPIS IMENNWGDFQ RKLKKYLEAL DNFLNFKNKP | |
Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |