missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 483134 |
---|---|
Nombre | CASQ2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | CASQ2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916708
|
enQuireBio™
QP11280-2UG |
2 μg |
276.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926708
|
enQuireBio™
QP11280-5UG |
5 μg |
414.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906708
|
enQuireBio™
QP11280-10UG |
10 μg |
745.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
483134 | |
Research Use Only | |
CASQ2 | |
Canine | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 10mM Tris-HCl and 1mM EGTA. |
CASQ2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Canine | |
MKRTHLFIAG LYLLASCRAE EGLNFPTYDG KDRVVSLTEK NFKQVLKKYD VLCLYYHESV SSDKVAQKQF QLKEIVLELV AQVLEHKDIG FVMVDAKKEA KLAKKLGFDE EGSLYVLKGD RTIEFDGEFA ADVLVEFLLD LIEDPVEIIN SKLEVQAFER IEDQIKLIGF FKSEESEYYK AFEEAAEHFQ PYIKFFATFD KGVAKKLSLK MNEVDFYEPF MDEPIAIPDK PYTEEELVEF VKEHQRPTLR RLRPEDMFET WEDDLNGIHI VAFAERSDPD GYEFLEILKQ VARDNTDNPD LSIVWIDPDD FPLLVAYWEK TFKIDLFKPQ IGVVNVTDAD SVWMEIPDDD DLPTAEELED WIEDVLSGKI NTEDDDNEEG DDGDDDEDDD DDDGNNSDEE SNDDSDDDDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |