Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7502-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_220332.1
Probable outer membrane protein PmpD Protein
Research Use Only
pmpD
Recombinant Protein
E. coli
EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
884611
200 μg
Not determined.
Full Length
C. trachomatis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol