Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
A DNA sequence encoding the Caenorhabditis elegans ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7162-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_499001.1
ATP-dependent (S)-NAD(P)H-hydrate dehydratase Protein
Research Use Only
R107.2
Recombinant Protein
E. coli
MDHFIKLLPK LTPHLRKGDC GKMGVIGGSL EYTGAPYFAA SSASRLGADL IHIFCDPDAA QVIKGYSPDL IVHPGMTANS IIPKLSRMDA IVIGPGLGRN PNIWPLMQEL FEFVRNRDVP FVIDGDGLWF VSEHIEKFPR QMSATVLTPN IVEFSRLCKS ALGEEDVLNV RNNSQLQHLA AELSRKMNVT IYLKGEVDLV VTPNGEVSKC STESSLRRCG GQGDVTAGSL GLFLYWAKKN LGDDWTSAHH EAGIASSWLV RTAGRRAFEK HGRSMNTPLL LDEIPKLVRD VETREMKDTV HTDSSKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
176277
200 μg
Not determined.
Full Length
C. elegans
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol