Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum clpP Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) clpP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7429-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003357557.1
clpP Protein
Research Use Only
clpP
Recombinant Protein
E. coli
MSLVPVVVEQ TNRGERSYDI YSRLLKDRII MLSEEVNDTT ASLIVAQLLF LEAEDPDKDI HLYINSPGGS ITSGMAIYDT MQYIKPDVST ICVGMAASMG AFLLAAGAKG KRYALPNSEV MIHQPLGGFR GQATDIGIHA ERILKMKKKL NTILSDRTGK PLEQVELDTE RDHFLSAEEA KEYGLIDEVI DKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5187372
50 μg
Not determined.
Full Length
C. botulinum
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol