Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type A Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type A, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_003356619.1
Nombre Botulinum neurotoxin type A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen botA
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16007210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7051-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16047210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7051-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16017210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7051-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16037210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7051-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16057210
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7051-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16027210
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7051-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
WP_003356619.1
Research Use Only
botA
Recombinant Protein
Yeast
MPFVNKQFNY KDPVNGVDIA YIKIPNVGQM QPVKAFKIHN KIWVIPERDT FTNPEEGDLN PPPEAKQVPV SYYDSTYLST DNEKDNYLKG VTKLFERIYS TDLGRMLLTS IVRGIPFWGG STIDTELKVI DTNCINVIQP DGSYRSEELN LVIIGPSADI IQFECKSFGH EVLNLTRNGY GSTQYIRFSP DFTFGFEESL EVDTNPLLGA GKFATDPAVT LAHELIHAGH RLYGIAINPN RVFKVNTNAY YEMSGLEVSF EELRTFGGHD AKFIDSLQEN EFRLYYYNKF KDIASTLNKA KSIVGTTASL QYMKNVFKEK YLLSEDTSGK FSVDKLKFDK LYKMLTEIYT EDNFVKFFKV LNRKTYLNFD KAVFKINIVP KVNYTIYDGF NLRNTNLAAN FNGQNTEINN MNFTKLKNFT GLFEFYKLLC VRGIIT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Botulinum neurotoxin type A Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate