Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum Botulinum neurotoxin type A Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum Botulinum neurotoxin type A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7051-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003356619.1
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
C. botulinum
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Botulinum neurotoxin type A Protein
Research Use Only
botA
Recombinant Protein
E. coli
MPFVNKQFNY KDPVNGVDIA YIKIPNVGQM QPVKAFKIHN KIWVIPERDT FTNPEEGDLN PPPEAKQVPV SYYDSTYLST DNEKDNYLKG VTKLFERIYS TDLGRMLLTS IVRGIPFWGG STIDTELKVI DTNCINVIQP DGSYRSEELN LVIIGPSADI IQFECKSFGH EVLNLTRNGY GSTQYIRFSP DFTFGFEESL EVDTNPLLGA GKFATDPAVT LAHELIHAGH RLYGIAINPN RVFKVNTNAY YEMSGLEVSF EELRTFGGHD AKFIDSLQEN EFRLYYYNKF KDIASTLNKA KSIVGTTASL QYMKNVFKEK YLLSEDTSGK FSVDKLKFDK LYKMLTEIYT EDNFVKFFKV LNRKTYLNFD KAVFKINIVP KVNYTIYDGF NLRNTNLAAN FNGQNTEINN MNFTKLKNFT GLFEFYKLLC VRGIIT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.