Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. avellana 2S albumin Protein
A DNA sequence encoding the Corylus avellana 2S albumin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6921-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056740
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
2S albumin Protein
Research Use Only
Full Length
C. avellana
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1 mg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
FRTTITTVDV DEDIVNQQGR RGESCREQAQ RQQNLNQCQR YMRQQSQYGS YDGSNQQQQQ ELEQCCQQLR QMDERCRCEG LRQAVMQQQG EMRGEEMREV METARDLPNQ CRLSPQRCEI RSARF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.