Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Trypsin Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Nombre Trypsin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Actividad biológica 3,650 Units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975498
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10896-1MG
1 mg
137.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15965498
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10896-10MG
10 mg
212.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15955498
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10896-100MG
100 mg
1060.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Trypsin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Bovine
The protein was lyophilized without any additives.
Research Use Only
3,650 Units/mg.
Bovine
Untagged
Greater than 90% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.