missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TOP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TOP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Especificaciones
Nombre | TOP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Bovine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924699
|
enQuireBio™
QP13784-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914699
|
enQuireBio™
QP13784-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904699
|
enQuireBio™
QP13784-1MG |
1 mg |
5905.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TOP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
TOP1 is supplied at a concentration of 1 mg/1ml in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 400mM NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
DAKVLKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWG | |
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE. |