missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine TOP1 Protein

A cDNA sequence encoding the TOP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13784-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15924699

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TOP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Bovine
DAKVLKDAKT KKVVESKKKA VQRLEEQLMK LEVQATDREE NKQIALGTSK LNYLDPRITV AWCKKWG
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Bovine
Untagged
TOP1 is supplied at a concentration of 1 mg/1ml in 16mM HEPES buffer pH 7.5, 400mM NaCl and 20% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales