Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine TNF-alpha Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8605-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055531
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776391.2
TNF-alpha Protein
Research Use Only
TNF
Recombinant Protein
E. coli
LRSSSQASSN KPVAHVVADI NSPGQLRWWD SYANALMANG VKLEDNQLVV PADGLYLIYS QVLFRGQGCP STPLFLTHTI SRIAVSYQTK VNILSAIKSP CHRETPEWAE AKPWYEPIYQ GGVFQLEKGD RLSAEINLPD YLDYAESGQV YFGIIAL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280943
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol