Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Serpin A3-2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Serpin A3-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001139773.1
ID de gen (Entrez) 100272170
Nombre Serpin A3-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16088601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16058601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068601
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9699-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001139773.1
Serpin A3-2 Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100272170
Research Use Only
SERPINA3-2
Recombinant Protein
Yeast
LPENVVVKDQ HRRVDGHTLA SSNTDFAFSL YKQLALKNPN KNVILSPLSV SIALAFLSLG ARGSTLTEIL EGLKFNLTEI QEKEIHHSFQ HLLQALNQPS NQLQLSVGNA MFVQEELKLL DKFIEDAQVL YSSEAFPTNF RDSEAARSLI NDYVKNKTQG KIEELFKYLS PRTELVLVNY IYFKAQWKTP FDPKHTEQAE FHVSDNKTVE VPMMTLDLET PYFRDEELGC TLVELTYTSN DSALFILPDE GKMRDLEAKL TPETLTRWRN SLQPRRIHEL YLPKFSIKSN YELNDILSQL GIRKIFANAD LSGITGTADL VVSQVVHGAA LDVDEEGTEG VAATGIGIER TFLRIIVRVN RPFLIAVVLK DTQSIIFLGK VTNPSEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.