Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PIGR Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) PIGR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6494-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776568.1
PIGR Protein
Research Use Only
PIGR
Recombinant Protein
E. coli
ESRGLIKEQY EGRLALLTEP GNGTYTVILN QLTDQDTGFY WCVTDGDTRW ISTVELKVVQ GEPSLKVPKN VTAWLGEPLK LSCHFPCKFY SFEKYWCKWS NRGCSALPTQ NDGPSQAFVS CDQNSQVVSL NLDTVTKEDE GWYWCGVKEG PRYGETAAVY VAVESRVKGS QGAKQVKAAP AGAAIQSRAG EIQNKALLDP S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281401
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol