missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine LH-beta Protein

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) LH-beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6303-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16052320

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_776355.1
LH-beta Protein
Research Use Only
LHB
Recombinant Protein
E. coli
SRGPLRPLCQ PINATLAAEK EACPVCITFT TSICAGYCPS MKRVLPVILP PMPQRVCTYH ELRFASVRLP GCPPGVDPMV SFPVALSCHC GPCRLSSTDC GGPRTQPLAC DHPPLPDILF L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280839
200 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales