Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Hemagglutinin-esterase Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Hemagglutinin-esterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9549-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058461
  • 3175.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
18-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Hemagglutinin-esterase Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 81.30% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HE
Recombinant Protein
Yeast
FDNPPTNVVS HLNGDWFLFG DSRSDCNHVV NTNPRNYSYM DLNPALCDSG KISSKAGNSI FRSFHFTDFY NYTGEGQQII FYEGVNFTPY HAFKCTTSGS NDIWMQNKGL FYTQVYKNMA VYRSLTFVNV PYVYNGSAQS TALCKSGSLV LNNPAYIARE ANFGDYYYKV EADFYLSGCD EYIVPLCIFN GKFLSNTKYY DDSQYYFNKD TGVIYGLNST ETITTGFDFN CHYLVLPSGN YLAISNELLL TVPTKAICLN KRKDFTPVQV VDSRWNNARQ SDNMTAVACQ PPYCYFRNST TNYVGVYDIN HGDAGFTSIL SGLLYDSPCF SQQGVFRYDN VSSVWPLYSY GRCPTAADIN TPDVPICVYD PLPLILLGIL LGVAVIIIVV LLLYFMVDNG TRLHDA