Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre Galectin-1 / LGALS1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Bovine
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
16052240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
16062240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
16072240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
16082240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
16092240 Ver documentos enQuireBio™
QP6293-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Galectin-1 / LGALS1 Protein
His-SUMO
Bovine
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_786976.1
Recombinant Protein
E. coli
ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE
326598
LGALS1