Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6293-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16082240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_786976.1
Galectin-1 / LGALS1 Protein
Research Use Only
LGALS1
Recombinant Protein
E. coli
ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
326598
500 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol