missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Fibronectin Protein
A cDNA sequence encoding the Fibronectin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 1204.61€
Especificaciones
Nombre | Fibronectin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Bovine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928678
|
enQuireBio™
QP11880-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918678
|
enQuireBio™
QP11880-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908678
|
enQuireBio™
QP11880-10MG |
10 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Fibronectin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
The Bovine Fibronectin was lyophilized from a concentrated 1 mg/ml solution containing 0.05M Tris Cl pH 7.5 and 0.1M NaCl. |