Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5987-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15959169
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776334.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
Yeast
APARLICDSR VLERYILEAR EAENATMGCA EGCSFNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA LEVWQGLALL SEAILRGQAL LANASQPCEA LRLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIS LPDATPSAAP LRAFTVDALS KLFRIYSNFL RGKLTLYTGE ACRRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280784
50 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol