Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine ECGS Protein
A cDNA sequence encoding the ECGS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Nombre | ECGS Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Bovine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988188
|
enQuireBio™
QP11736-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978188
|
enQuireBio™
QP11736-20MG |
20 mg |
212.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968188
|
enQuireBio™
QP11736-100MG |
100 mg |
1060.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ECGS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Bovine | |
The Endothelial-Mitogen was lyophilized from a concentrated solution containing 0.1M NaCl and 5mM NaH2PO4, pH 7.4. |