Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5800-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917869
  • 1510.00€ / 200 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_776440.1
CD8A / MAL Protein
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
281060
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CD8A
Recombinant Protein
Yeast
LSFRMSPTQK ETRLGEKVEL QCELLQSGMA TGCSWLRHIP GDDPRPTFLM YLSAQRVKLA EGLDPRHISG AKVSGTKFQL TLSSFLQEDQ GYYFCSVVSN SILYFSNFVP VFLPAKPATT PAMRPSSAAP TSAPQTRSVS PRSEVCRTSA GSAVDTSRLD FACN
Videos