Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7906-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_776688.1
CCL20 / MIP-3 alpha Protein
Research Use Only
CCL20
Recombinant Protein
Yeast
ASNFDCCLRY TERILHPSIL VGFTQQLANE ACDINAVVFY TRKKLAVCAD PKKKWVKQVV HMLSQRVKRM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281666
1 mg
Not determined.
Full Length
Bovine
His
Tris-based buffer, 50% glycerol