Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CCL20 / MIP-3 alpha Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CCL20 / MIP-3 alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_776688.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 281666 |
Nombre | CCL20 / MIP-3 alpha Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16071521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051521
|
enQuireBio™
QP7906-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_776688.1 | |
CCL20 / MIP-3 alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281666 | |
Research Use Only | |
CCL20 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
ASNFDCCLRY TERILHPSIL VGFTQQLANE ACDINAVVFY TRKKLAVCAD PKKKWVKQVV HMLSQRVKRM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |