Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine ATF Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 1060.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 280705 |
---|---|
Nombre | ATF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926128
|
enQuireBio™
QP11095-50MG |
50 mg |
137.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906128
|
enQuireBio™
QP11095-150MG |
150 mg |
212.00€
150 miligramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916128
|
enQuireBio™
QP11095-1GRAM |
1 g |
1060.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
280705 | |
Research Use Only | |
TF | |
Bovine | |
MRPAVRALLA CAVLGLCLAD PERTVRWCTI STHEANKCAS FRENVLRILE SGPFVSCVKK TSHMDCIKAI SNNEADAVTL DGGLVYEAGL KPNNLKPVVA EFHGTKDNPQ THYYAVAVVK KDTDFKLNEL RGKKSCHTGL GRSAGWNIPM AKLYKELPDP QESIQRAAAN FFSASCVPCA DQSSFPKLCQ LCAGKGTDKC ACSNHEPYFG YSGAFKCLME GAGDVAFVKH STVFDNLPNP EDRKNYELLC GDNTRKSVDD YQECYLAMVP SHAVVARTVG GKEDVIWELL NHAQEHFGKD KPDNFQLFQS PHGKDLLFKD SADGFLKIPS KMDFELYLGY EYVTALQNLR ESKPPDSSKD ECMVKWCAIG HQERTKCDRW SGFSGGAIEC ETAENTEECI AKIMKGEADA MSLDGGYLYI AGKCGLVPVL AENYKTEGES CKNTPEKGYL AVAVVKTSDA NINWNNLKDK KSCHTAVDRT AGWNIPMGLL YSKINNCKFD EFFSAGCAPG SPRNSSLCAL CIGSEKGTGK ECVPNSNERY YGYTGAFRCL VEKGDVAFVK DQTVIQNTDG NNNEAWAKNL KKENFEVLCK DGTRKPVTDA ENCHLARGPN HAVVSRKDKA TCVEKILNKQ QDDFGKSVTD CTSNFCLFQS NSKDLLFRDD TKCLASIAKK TYDSYLGDDY VRAMTNLRQC STSKLLEACT FHKP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
ATF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |