Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine APOH Protein
A cDNA sequence encoding the APOH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2425.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 281006
Nombre APOH Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen APOH
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15915998
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11053-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935998
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11053-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925998
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11053-1MG
1 mg
2425.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
281006
Research Use Only
APOH
Bovine
Untagged
APOH protein solution is supplied in 16mM Tris-HCl pH 8.0, 280mM NaCl, 0.16mM AEBSF and 20% glycerol.
APOH Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Bovine
MPPPALVLLL GFLCHVAIAG RTCPKPDELP FSTVVPLKRT YEPGEQIVFS CQPGYVSRGG IRRFTCPLTG LWPINTLKCM PRVCPFAGIL ENGTVRYTTF EYPNTISFSC HTGFYLKGAS SAKCTEEGKW SPDLPVCAPI TCPPPPIPKF ASLSVYKPLA GNNSFYGSKA VFKCLPHHAM FGNDTVTCTE HGNWTQLPEC REVRCPFPSR PDNGFVNHPA NPVLYYKDTA TFGCHETYSL DGPEEVECSK FGNWSAQPSC KASCKLSIKR ATVIYEGERV AIQNKFKNGM LHGQKVSFFC KHKEKKCSYT EDAQCIDGTI EIPKCFKEHS SLAFWKTDAS DVKPC
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.