Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Alkaline Phosphatase Protein
A cDNA sequence encoding the Alkaline Phosphatase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 1300.00€
Especificaciones
Nombre Alkaline Phosphatase Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag Untagged
Especie del huésped Native Protein
reactividad cruzada Bovine
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15924118 Ver documentos enQuireBio™
QP10518-1MG
1 mg 107.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15944118 Ver documentos enQuireBio™
QP10518-5MG
5 mg 236.00€
5 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15934118 Ver documentos enQuireBio™
QP10518-30MG
30 mg 1300.00€
30 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Alkaline Phosphatase Protein
Untagged
Bovine
95% pure by Gel Filtration.
Recombinant Protein
Native Protein
MQGACVLLLL GLHLQLSLGL VPVEEEDPAF WNRQAAQALD VAKKLQPIQT AAKNVILFLG DGMGVPTVTA TRILKGQMNG KLGPETPLAM DQFPYVALSK TYNVDRQVPD SAGTATAYLC GVKGNYRTIG VSAAARYNQC KTTRGNEVTS VMNRAKKAGK SVGVVTTTRV QHASPAGAYA HTVNRNWYSD ADLPADAQMN GCQDIAAQLV NNMDIDVILG GGRKYMFPVG TPDPEYPDDA SVNGVRKRKQ NLVQAWQAKH QGAQYVWNRT ALLQAADDSS VTHLMGLFEP ADMKYNVQQD HTKDPTLQEM TEVALRVVSR NPRGFYLFVE GGRIDHGHHD DKAYMALTEA GMFDNAIAKA NELTSELDTL ILVTADHSHV FSFGGYTLRG TSIFGLAPSK ALDSKSYTSI LYGNGPGYAL GGGSRPDVND STSEDPSYQQ QAAVPQASET HGGEDVAVFA RGPQAHLVHG VEEETFVAHI MAFAGCVEPY TDCNLPAPTT ATSIPDAAHL AASPPPLALL AGAMLLLLAP TLY