Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Agouti-signaling Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Agouti-signaling protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_996674.1
ID de gen (Entrez) 404192
Nombre Agouti-signaling Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16019930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16039930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16029930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16049930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16059930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16069930
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7635-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_996674.1
Agouti-signaling Protein
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
404192
Research Use Only
ASIP
Recombinant Protein
E. coli
HLAPEEKPRD ERNLKNNSSM NLLDFPSVSI VALNKKSKKI SRNEAEKKKR PSKRKAPMKN VARTRPPPPT PCVATRDSCK PPAPACCDPC AFCQCRFFRS ACSCRVLNPT C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.