Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Acetylcholinesterase / ACHE Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Acetylcholinesterase / ACHE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5606-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916399
  • 818.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001069688.1
Acetylcholinesterase / ACHE Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
540446
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ACHE
Recombinant Protein
E. coli
EGPEDPELLV MVRGGRLRGL RLMAPRGPVS AFLGIPFAEP PVGPRRFLPP EPKRPWPGVL NATAFQSVCY QYVDTLYPGF EGTEMWNPNR ELSEDCLYLN VWTPYPRPSS PTPVLVWIYG GGFYSGASSL DVYDGRFLTQ AEGTVLVSMN YRVGAFGFLA LPGSREAPGN VGLLDQRLAL QWVQENVAAF GGDPTSVTLF GESAGAASVG MHLLSPPSRG LFHRAVLQSG APNGPWATVG VGEARRRATL LARLVGCPPG GAGGNDTELV ACLRARPAQD LVDHEWRVLP QESVFRFSFV PVVDGDFLSD TPEALINAGD FHGLQVLVGV VKDEGSYFLV YGAPGFSKDN ESLISRAQFL AGVRVGVPQA SDLAAEAVVL HYTDWLHPED PARLREALSD VVGDHNVVCP VAQLAGRLAA QGARVYAYIF EHRASTLSWP LWMGVPHGYE IEFIFGLPLE PSLNYTIEER TFAQRLMRYW ANFARTGDPN DPRDPKAPQW PPYTAGAQQY VSLNLRPLEV RRGLRAQACA FWNRFLPKLL SATDTLDEAE RQWKAEFHRW SSYMVHWKNQ FDHYSKQDRC SDL
Videos