Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T7 (Bacteriophage T7) Single-stranded DNA-binding protein gp2.5, was expressed in the hosts and tags indicated.
535.00€ - 3355.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_041970.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1261080 |
Nombre | Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-100UG |
100 μg |
1365.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-500UG |
500 μg |
2865.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_041970.1 | |
Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1261080 | |
Research Use Only | |
2.5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAKKIFTSAL GTAEPYAYIA KPDYGNEERG FGNPRGVYKV DLTIPNKDPR CQRMVDEIVK CHEEAYAAAV EEYEANPPAV ARGKKPLKPY EGDMPFFDNG DGTTTFKFKC YASFQDKKTK ETKHINLVVV DSKGKKMEDV PIIGGGSKLK VKYSLVPYKW NTAVGASVKL QLESVMLVEL ATFGGGEDDW ADEVEENGYV ASGSAKASKP RDEESWDEDD EESEEADEDG DF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |