Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen stxB
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16016790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16036790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16026790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16046790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16056790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066790
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6941-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Not determined.
Full Length
Bacteriophage
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
stxB
Recombinant Protein
E. coli
TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.