Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Thymidylate kinase Protein
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis (strain CDC 684 / NRRL 3495) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_000677237.1
Nombre Thymidylate kinase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen tmk
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15998909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-10UG
10 μg
402.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15918919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-200UG
200 μg
1600.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-500UG
500 μg
2210.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15938919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15988909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15908919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5954-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
WP_000677237.1
Research Use Only
tmk
Recombinant Protein
E. coli
MKGLFVTIEG PEGSGKTTLI QSLLPYFEQK EQKVMATREP GGIAISEDIR TILHKQEYTM MEARTEALLY AAARRQHLVE KVMPALNEDY LVLCDRFIDS SLAYQGYARG LGMDKVFEIN RFATEDCMPS LTIYLDIEPE VGLARIAKDA GREVNRLDME DISFHKRVRE GYLQVVERFS DRIVLVNADQ PMEKLIEEVI QVIEDKLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Thymidylate kinase Protein
Not determined.
Full Length
B. anthracis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol