Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. abortus vjbR Protein
A DNA sequence encoding the Brucella abortus (strain 2308) vjbR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7642-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16079980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_002966460.1
vjbR Protein
Research Use Only
vjbR
Recombinant Protein
E. coli
MSLDLVHFPN YKKTFFGSSF QSDTLALLTR IRDEIGCRYV THTYRGRVGD CTKVNSADLT VLMTLPATWV ARYSSKNYFA IDPVFQEDAP YYRNDTSAIA RDLKEDADIC PAVAELLHDA EKHGLGNLFI AVSARNPKGV AGCTVFTFEV EDEDRTQFLA RMRPRLLSLA GIIHGTVCGC KDANSVASLL TPREVDCLRW AANGKTDGEI AEILSIARWT VVTYLQNAKI KLNCSNRTSA VATALSLGII DMPEVQHLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29595784
50 μg
Not determined.
Full Length
B. abortus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol