Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. victoria Aequorea victoria GFP Protein
A DNA sequence encoding the Aequorea victoria (Jellyfish) Aequorea victoria GFP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7182-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057600
Cantidad Precio
1 491.00€ / 50 microgramos
6 458.50€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
GFP Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
A. victoria
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
GFP
Recombinant Protein
Yeast
MSKGEELFTG VVPILVELDG DVNGHKFSVS GEGEGDATYG KLTLKFICTT GKLPVPWPTL VTTFSYGVQC FSRYPDHMKQ HDFFKSAMPE GYVQERTIFF KDDGNYKTRA EVKFEGDTLV NRIELKGIDF KEDGNILGHK LEYNYNSHNV YIMADKQKNG IKVNFKIRHN IEDGSVQLAD HYQQNTPIGD GPVLLPDNHY LSTQSALSKD PNEKRDHMVL LEFVTAAGIT HGMDELYK