Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Elongation factor Tu Protein
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / CIP 53.77 / LMG 1025 / NCDC KC755 / 5377) Elongation factor Tu, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6854-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Elongation factor Tu Protein
Research Use Only
tuf1
Recombinant Protein
Yeast
MAKAKFERNK PHVNVGTIGH VDHGKTTLTA AIATICAKTY GGEAKDYSQI DSAPEEKARG ITINTSHVEY DSPTRHYAHV DCPGHADYVK NMITGAAQMD GAILVCAATD GPMPQTREHI LLSRQVGVPY IIVFLNKCDL VDDEELLELV EMEVRELLST YDFPGDDTPV IRGSALAALN GEAGPYGEES VLALVAALDS YIPEPERAID KAFLMPIEDV FSISGRGTVV TGRVEAGIIK VGEEVEIVGI KDTVKTTVTG VEMFRKLLDE GRAGENCGIL LRGTKREEVQ RGQVLAKPGT IKPHTKFDAE VYVLSKEEGG RHTPFLNGYR PQFYFRTTDV TGAIQLKEGV EMVMPGDNVE MSVELIHPIA MDPGLRFAIR EGGRTVGAGV VAKVTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
A. baumannii
His
Tris-based buffer, 50% glycerol