Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Beta-lactamase Protein
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii Beta-lactamase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8581-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16085401
  • 1245.00€ / 200 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
WP_004201164.1
Beta-lactamase Protein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
A. baumannii
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
14971909
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NDM-1
Recombinant Protein
E. coli
AANGWVEPAT APNFGPLKVF YPGPGHTSDN ITVGIDGTDI AFGGCLIKDS KAKSLGNLG