Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Beta-lactamase Protein
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii Beta-lactamase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8581-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16075401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_004201164.1
Beta-lactamase Protein
Research Use Only
NDM-1
Recombinant Protein
E. coli
AANGWVEPAT APNFGPLKVF YPGPGHTSDN ITVGIDGTDI AFGGCLIKDS KAKSLGNLG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14971909
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
A. baumannii
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol