Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores
Estos kits de fontanería para enfriadores incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y pinzas para tubos.
Marca: Thermo Scientific™ 0012560
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.
Características:
- incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
Especificaciones
Acoplamiento, emparejamiento… | |
-90°C a +105°C | |
1 Cada acoplamiento M16 a M16. |
VersaCool | |
Acoplamiento | |
M16 |