Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para enfriador recirculante para sonicadores: conjunto de tubos/conector
Accesorios para enfriador recirculante
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Código de producto. 15171293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Conjunto de tubos y conector para su uso con el enfriador recirculante Qsonica para sonicadores
Conjunto de tubos/conector para asta de copa
  • Los tubos y accesorios de conexión rápida (que se venden por separado) se utilizan para conectar el enfriador (cat. nº. 15-338-421) a los puertos del asta de copa
  • Permite que el agua fría recircule a través del depósito del asta ultrasónica.
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de tubos y conector
Perfectos para conectar el enfriador a los puertos del asta de copa
Sonicator™ Q500 y Q700
Dos conectores macho, dos conectores macho en ángulo recto y dos conectores hembra