Learn More
asecos™ Sistema de filtro de aire recirculante
Sistema de filtración de aire recirculante asecos con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial para la instalación en un armario alto
Marke:  asecos™ 25099
1383.50 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21636" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 17.82000kg
Artikelnummer. 12173951
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Solo para uso en interiores
Beschreibung
Beschreibung
Sistema de filtración de aire recirculante: evite las perforaciones complejas en las paredes y los conductos de aire de escape costosos
Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
  • Protección personal activa mediante la captura segura de vapores nocivos con retención en el sistema de filtración
  • Ruido muy bajo, solo aproximadamente 39 dB (A)
  • Conformidad con ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • Carcasa fabricada con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Con sistema de filtración de varias etapas y cable de alimentación
  • Incluye equipo electrónico de control para la monitorización del aire de escape y de la filtración
  • Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
El sistema de filtración de aire recirculante de conexión, tipo UFA.20.30, es capaz de retener los vapores de disolvente (hidrocarburos) permanentemente hasta llegar a una saturación del filtro de más del 99,999 %, en condiciones normales de funcionamiento, así como para un accidente simulado en el armario de almacenamiento de seguridad.
Sistema de filtración de aire recirculante de acuerdo con
  • RL 2006/95/EC (directiva de baja tensión)
  • marcado C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • Directiva EMC RL 2004/108/EC y RL 2014/34/EU (directiva ATEX)
Spezifikation
Spezifikation
Sistema de filtración de aire recirculante
Captura segura de vapores que escapan en el punto donde se liberan o se producen
Acero
555 x 305 x 210 mm
555 mm
UFA.20.30*
Conformidad con CE: C ` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Sistema de filtro de aire recirculante
Liso con revestimiento en polvo
305 mm
17 kg
210 mm
Para armarios altos
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote