Learn More
asecos™ Sistema de filtro de aire recirculante, UFA.025.030.XL
Sistema de filtración de aire recirculante con monitorización del aire de escape y con contacto de alarma sin potencial para una cabina de bidones.
Marca:  asecos™ 40259
Detalles adicionales : Peso : 17.00000kg
Código de producto. 17685945
  • 1745.82€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Descripción
Sistema de filtración de aire recirculante: evite las perforaciones complejas en las paredes y los conductos de aire de escape costosos
Captura segura de vapores y gases que escapan en el punto donde se liberan o se producen
  • Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación
  • Protección personal activa mediante la captura segura de vapores nocivos con retención en el sistema de filtración
  • Ruido muy bajo, solo aproximadamente 23 dB (A)
  • Conformidad con ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • Carcasa fabricada con acero laminado con revestimiento en polvo
  • Con sistema de filtración de varias etapas y cable de alimentación
  • Con filtro secundario para mayor seguridad en caso de fugas
  • Incluye equipo electrónico de control para la monitorización del aire de escape y de la filtración
  • Visualización integrada y funcionamiento con teclas para facilitar el control y la consulta de las funciones
  • Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
El filtro de aire recirculante de conexión, tipo de fijación UFA.025.030, es capaz de retener los vapores de disolvente (hidrocarburos) de manera permanente hasta llegar a una saturación del filtro de más del 99,999 %, en condiciones normales de funcionamiento, así como para un accidente simulado en la cabina de almacenamiento de seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
1 sistema de filtro de aire recirculante con filtros y manual
19 kg
41,88 lb
UFA.025.030.XL
Acero laminado
555 x 308 x 256 mm
Sistema de filtro de aire recirculante
Captura segura de vapores que escapan en el punto donde se liberan o se producen
Liso con revestimiento en polvo
Conformidad con CE: C' II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc