Learn More
Heidolph™ Matraz receptor
Para su uso con rotavapores
Marca:  Heidolph™ 514-82000-00
67.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005791
  • 71.75€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Con S 35/20
  • Número de referencia 15-300-004-11: incluye válvulas de drenaje
    • Incluido de serie en todos los modelos Hei-VAP Industrial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Matraz receptor
35/20
Vidrio
Evaporadores rotatorios
250 mL