Learn More
Heidolph Instruments Matraz receptor recubierto
For use with rotary evaporators
Marca: Heidolph Instruments 514-83000-02
99.48 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Con S 35/20
- Con revestimiento de plástico transparente
Especificaciones
Transparente | |
Matraz receptor | |
Plástico transparente | |
500 mL |
Vidrio | |
Rotavapores | |
35/20 |