Learn More
Solución tampón con codificación cromática Recal de pH 10 a 25 °C, Reagecon
Estabilidad garantizada durante toda vida útil incluso después de abrir el frasco, NIST trazable
Marca:  Reagecon 10C65
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Código de producto. 11424649
  • 41.50€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Probado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
pH buffer standard
10 ±0.01
6 x 90 mL
Yes
Azul
Líquido
Frasco de HDPE