Learn More
Heidolph instruments Reax Overhead Shakers for Bottles
Easy and fast attachment of bottles. Heidolph Reax Overhead Shakers for Bottles Comes with attachment for 2L bottles.
3860.00€ - 4370.00€
Código de producto | Marca | Modelo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10633201
|
Heidolph instruments
541-20008-00 |
Reax 20/8 | 8 frascos |
3860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10272401
|
Heidolph instruments
541-20012-00 |
Reax 20/12 | Para 12 frascos |
4370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Speed continuously adjustable from 1 to 16rpm
- Also speed ranges of 0.5 - 8rpm and 2 - 32rpm available
- Analog dial controls for rpm adjustment
- Easy and fast attachment of bottles
- Comes with attachment for 2L bottles
- Attachment for bottle sizes of 0.5L and 1L available
- Other vessels of 270mm height and max diameter of 136mm can be fixed with tension plate
- Protection class IP 21
Especificaciones
Agitador de varillas |