Learn More
BD Biosciences Gradilla de reactivos - V500-C
La gradilla de reactivos enfriada previamente mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante.
Marca: BD Biosciences 657184
Detalles adicionales : Peso : 0.89120kg
Descripción
La gradilla de reactivos enfriada previamente BD™ mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante. Los gradillas de reactivos BD son apilables y están disponibles en diferentes colores para ayudarle a mantener sus viales organizados tanto en la mesa de trabajo como en el frigorífico. Cada gradilla está llena de material de refrigeración y puede alojar hasta 25 viales BD™ ámbar y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos. Tamaño 180 mm × 54,5 mm - Peso: 950 gr.Especificaciones
Rellena con material de refrigeración. | |
Sí | |
950 G |
Viales ámbar BD™ (5) y viales de tipo Pharmingen™ BD más estrechos (20) | |
180 × 54,5 mm |