Learn More
BD Biosciences Reagent Rack - APC
Product Code. 15921270 Shop All BD Biosciences Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
180 mm x 54.5 mm
Unit Size:
Each
Product Code. Dimensions (L x W) Unit Size
15921270 180 mm x 54.5 mm Each
1 options
This item is not returnable. View return policy
Catalog No. 15921270 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 657181
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pre-cooled reagent rack keeps your antibodies cooled for 75 minutes, preserving their quality and protein-dye stability.
Pre-cooled BD™ Reagent Racks keep your antibodies cooled for 75 minutes, preserving their quality and protein-dye stability. The BD Reagent Racks are stackable and available in different colors to help you keep your vials organized on the bench as well as in the fridge. Each rack is filled with cooling material, and can accommodate up to 25 BD™ Amber vials and 20 narrower BD Pharmingen™ type vials. Size 180 mm x 54,5 mm - Weight: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Holds BD Amber Vials (5) and Narrower BD Pharmingen Type Vials (20)
Stackable Yes
Dimensions (L x W) 180 mm x 54.5 mm
Weight (Metric) 950 G
Includes Filled with cooling material.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.