Learn More
Fisherbrand™ Papel reactivo
Se utilizan para el análisis general.
6.00€ - 73.34€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Indicador de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11592413
|
Fisherbrand™
|
Papel almidonado de yoduro de potasio | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11567382
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH rojo | Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11562413
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH neutro | Morado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11552413
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH azul | Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10754213
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH rojo | Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11930695
|
Fisherbrand™
|
Neutral Litmus Paper | Morado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11768722
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH azul | Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11577382
|
Fisherbrand™
|
Papel indicador de pH azul | Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Control general de reacciones ácidas o alcalinas
Color:
- Indicador de pH azul: de azul a rojo
- Indicador de PH neutro: de morado a azul/rojo
- Indicador de pH rojo: de rojo a azul
Aplicaciones:
- Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales
- Análisis general en escuelas
- Se utiliza en formación
Especificaciones
Determinación rápida del valor de pH en aplicaciones industriales, análisis general en escuelas, formación |